Learn More
Óxido de cobre y bario (1-1), 99,9 % (base metálica)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium copper oxide (1-1) |
| Forma física | Aglomerado fino |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00799047 |
| Número UN | UN1564 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |