Learn More
Solución de cloruro de bario, 10 %, Chem Lab™
Código de producto. 11939162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
11939162 1 L 1 litro
11929162 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11939162
Marca: Chem-Lab CL02.0201.1000
Especificaciones
Cantidad 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bario cloruro 10% solución
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: BaCl2