Learn More
Solución de cloruro de bario 0,05 mol/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Chloride |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentración | 0.05 M |
| Cantidad | 1000 mL |