Learn More
Cloruro de bario dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 12696667 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12696667 3 kg 3 KG
10203520 500 g 500 GR
10090040 1 kg 1 KG
11443743 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12696667 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0550/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de bario dihidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560°C
Punto de fusión 962°C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bario Cloruro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.