Learn More
Cloruro de bario dihidrato, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
11371669 500 g 500 g
11381669 2 kg 2 Kg
2 options
Código de producto. 11371669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012310.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Barium chloride is usually employed as a chemical reagent to precipitate soluble sulfates and also in the purification of the seawater solution. It is practiced in several applications like heat-treating baths, waste water treatment, the production of PVC stabilizers, oil lubricants, fireworks materials, hardening of steel, in the manufacture of pigments and in the manufacture of other barium salts. It is applied to prepare composites to absorb ammonia and to increase the crystallinty of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride
Punto de fusión 113°C-2H2O
Nombre de nota dihydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,971
Información de solubilidad Very soluble in water; Soluble in methanol; Insoluble in ethanol,acetone,ethyl acetate.
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28 (208.25 Anhydrous)
Grado ACS
Densidad 3.097
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium chloride dihydrate