Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Punto de ebullición | 1560.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Barium chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 962.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | BaCl2·2H2O |
| Índice Merck | 15, 967 |
| Show More |
Safety and Handling
- Barium chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.