Learn More
Barium chloride concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122092 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15635190 1 Pc. cada uno
15645190 6 x 1 Ea. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380301EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
for 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-37-2
Fórmula molecular BaCl2
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00003445
Clave InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nombre IUPAC bario(2+);dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride concentrate
Cantidad 1 Pc.
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.23g/mol