missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Clorato de bario monohidrato, 98 %

Código de producto. p-7080560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11439382 2500 g 2500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11439382

Marca: Alfa Aesar™ A10128.0E

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 10294-38-9
Fórmula molecular BaCl2H2O7
Peso molecular (g/mol) 322.236
Número MDL MFCD00149147
Clave InChI CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chlorate monohydrate, barium 2+ dichlorate hydrate, ba.2clo3.h2o, chloric acid, bariumsalt 2:1, barium 2+ hydrate dichlorate
PubChem CID 6096944
Nombre IUPAC bario(2+);diclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O.[Ba+2]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Barium chlorate monohydrate
Punto de fusión 414°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN1445
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.26 (304.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.18
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.