Learn More
Alfa Aesar™ Clorato de bario monohidrato, 98 %
Código de producto. 11439382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
11439382 2500 g 2500 g
1 options
Código de producto. 11439382
Marca: Alfa Aesar™ A10128.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-38-9
Fórmula molecular BaCl2H2O7
Peso molecular (g/mol) 322.236
Número MDL MFCD00149147
Clave InChI CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chlorate monohydrate, barium 2+ dichlorate hydrate, ba.2clo3.h2o, chloric acid, bariumsalt 2:1, barium 2+ hydrate dichlorate
PubChem CID 6096944
Nombre IUPAC bario(2+);diclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O.[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chlorate monohydrate
Punto de fusión 414°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN1445
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.26 (304.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.18