Learn More
Barium Carbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15661070 1 kg 1 Kg
15681070 50 g 50 g
15671070 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 117291KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Carbonate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal BaCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
Nombre IUPAC bario(2+); carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.34g/mol
Grado ACS/Puriss. p.a.