Learn More
Carbonato de bario, 99,95 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3256904
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11342408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014452.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
Punto de fusión 811°C
Color Blanco
Forma física Masa/polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35
Olor Odorless
Aspecto Off-white lump/powder
Densidad 4.43
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium carbonate