Learn More
Acetato de bario, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776849 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10266610
Marca: Thermo Scientific Acros 222805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-80-6
Fórmula molecular C4H6BaO4
Peso molecular (g/mol) 255.42
Número MDL MFCD00012447
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
Nombre IUPAC bario(2+);diacetato
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium acetate
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
pH 7 to 8.5 (at 5% 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Ba
Índice Merck 15, 961
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.43
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.46
Densidad 2.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.