Learn More
Bario, +99 %, varillas, ∽ 2 cm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10712973 100 g 100 g
10331484 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium
Color Gris
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 725.0°C
Punto de ebullición 1640.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Formulario Varilla
Fórmula lineal Ba
Índice Merck 15, 960
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.34
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium in Paraffin oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil, Barium