Learn More
Baricitinib phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16476448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476448 10 mg 10 miligramos
16449037 5 mg 5 miligramos
16412557 50 mg 50 miligramos
16436736 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16476448
Marca: Medchem Express HY15315A
MedChemExpress Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate; INCB028050 phosphate) is a selective orally bioavailable JAK1/JAK2 inhibitor with IC50 of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baricitinib phosphate
CAS 1187595-84-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N7O6PS
Cantidad 10 mg
Sinónimo LY3009104 phosphateINCB028050 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.7 mg/mL (10.01 mM)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 469.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.41
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation