missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Baricitinib phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16436736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436736 100 mg 100 miligramos
16476448 10 mg 10 miligramos
16449037 5 mg 5 miligramos
16412557 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436736

Marca: Medchem Express HY15315A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate; INCB028050 phosphate) is a selective orally bioavailable JAK1/JAK2 inhibitor with IC50 of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.

Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Baricitinib phosphate
CAS 1187595-84-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N7O6PS
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY3009104 phosphateINCB028050 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.7 mg/mL (10.01 mM)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 469.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.41
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.