missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BARD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16392635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16392635 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16392635

Marca: Invitrogen™ PA585707

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Positive Control: A431, A431 nuclear extract. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein which interacts with the N-terminal region of BRCA1. In addition to its ability to bind BRCA1 in vivo and in vitro, it shares homology with the 2 most conserved regions of BRCA1: the N-terminal RING motif and the C-terminal BRCT domain. The RING motif is a cysteine-rich sequence found in a variety of proteins that regulate cell growth, including the products of tumor suppressor genes and dominant protooncogenes. This protein also contains 3 tandem ankyrin repeats. The BARD1/BRCA1 interaction is disrupted by tumorigenic amino acid substitutions in BRCA1, implying that the formation of a stable complex between these proteins may be an essential aspect of BRCA1 tumor suppression. This protein may be the target of oncogenic mutations in breast or ovarian cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BARD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.58 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica BARD1
N.º de referencia del gen O70445, Q99728, Q9QZH2
Alias de gen BARD 1; Bard1; BARD-1; BRCA1 associated RING domain 1; BRCA1-associated RING domain gene 1; BRCA1-associated RING domain protein 1; ENSMUSG00000060893; ENSMUSG00000073653; RING-type E3 ubiquitin transferase BARD1
Símbolos de los genes BARD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human BARD1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12021, 580, 64557
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.