Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Cierre a prueba de fugas para integridad de almacenamiento
- Viales y tapones esterilizables en autoclave con la posibilidad de volverlos a esterilizar
- Exclusivos códigos de barras 1D, 2D y con caracteres legibles
- Incluye cavidad en forma de estrella en tapón y es compatible con el equipo de retirada de tapones
- La base con bloqueo estabiliza los tubos para la manipulación automatizada
- Graduaciones y etiqueta de escritura para uso manual
- Se comprueba la claridad y legibilidad del código 2D de cada tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Color | Natural |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología celular, bancos celulares, crioconservación de compuestos |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Estilo de rosca | Externo |
| Estilo de la base | Redondos, autoestables |
| Código de barras | 1 D |
| Mostrar más |