Learn More
Masterflex™ Retenedor de seguridad BarbLock Ultra ™
Código de producto. 15406973
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15406973
Marca: Masterflex™ 3060404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los conjuntos BarbLock proporcionan un ajuste radial de 360grados uniforme para un sellado duradero y sin fugas
  • Retenedor de seguridad BarbLock Ultra, 9,52 mm (3/8 pulgadas), para tubos de 9,52 × 15,87 mm (3/8 × 5/8 pulgadas)
  • Mecanismo de bloqueo de tres piezas fácil de instalar que garantiza que los tubos y la manguera dentada no se desacoplen
  • Seguro de usar con presiones de hasta 9,65 bar (140 psi) o límite de presión máximo de los tubos
  • Una excelente alternativa a la fijación con bridas de tubos y mangueras dentadas
  • No más enredos ni distorsión del tubo
  • El conjunto BarbLock consta de tres piezas: un manguito, una pinza y un accesorio de púas
  • Para instalar el accesorio, hay que deslizar el manguito y la pinza en el tubo y, a continuación, insertar el accesorio entado en el tubo
  • Prebloquee el manguito y la pinza presionándolos juntos hasta que oiga un clic
  • Deslice el manguito y la pinza hasta el borde del accesorio dentado y bloquee con la herramienta BarbLock
  • Una vez montado, el conjunto BarbLock solo se puede desbloquear con la herramienta de retirada
Especificaciones
Tipo Retenedor Ultra-Secure
Diámetro exterior (imperial) 43/64 pulg
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Descripción Retenedor de seguridad BarbLock Ultra, 9,52 cm (3/8 pulgadas), para tubos de 9,52 × 15,87 cm (3/8 × 5/8 pulgadas)