Learn More
Masterflex™ Conjuntos BarbLock
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) y L/S 15, 17 y 24
Encaja en tubos de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Seguro de usar con presiones de hasta 9,65 bar (140 psi) o límite de presión máximo de los tubos
- Una excelente alternativa a la fijación de tubos y mangueras dentadas con bridas: se acabaron las capsulaciones o la distorsión de los tubos
- El conjunto BarbLock consta de tres piezas: el manguito, la pinza y los accesorios de púas
- Para instalar el accesorio, deslice el manguito y la pinza en los tubos y, a continuación, inserte el accesorio dentado en los tubos
- Prebloquee el manguito y la pinza presionándolos juntos hasta que oiga un clic
- Deslice el manguito y la pinza hasta el borde del accesorio dentado y bloquee con la herramienta BarbLock
- Una vez montado, el conjunto BarbLock solo se puede desbloquear con la herramienta de retirada
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Encaja en tubos de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Mecanismo de bloqueo de tres piezas fácil de instalar que garantiza que los tubos y la manguera dentada no se desacoplen |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tipo de producto | Conjuntos BarbLock |