Learn More
Ácido barbitúrico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7203421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
Código de producto. 10072400
Marca: Thermo Scientific Acros 180921000
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido barbitúrico, n.º de CAS 67-52-7, (sinónimo: malonilurea) es el compuesto primario utilizado en la producción de barbitúricos que actúan como fármacos sedantes.También se utiliza ampliamente en la fabricación de plásticos, textiles y polímeros.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido barbitúrico es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua
• Es un ácido fuerte en un medio acuoso
Aplicaciones
• El ácido barbitúrico utiliza la reacción de condensación Knoevelegal para convertirse en fármacos barbitúricos que actúan como depresores del sistema nervioso central
• Es un ingrediente activo en la síntesis de vitamina B12
• También se utiliza en la oxidación electroquímica del yodo mediante voltamperometría cíclica y coulometría potencial controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-52-7
Fórmula molecular C4H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 128.09
Número MDL MFCD00006666
Clave InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barbituric acid
Nombre de nota 99+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 958
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico