Learn More
Masterflex™ Conector en Y, dentado, polipropileno
Descripción
Conector en Y Cole-Parmer™, dentado. El polipropileno es un accesorio sencillo y económico para usarse con tubos flexibles en aplicaciones de baja presión.
- Ideal para lo siguiente:
- Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos.
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo con tubos flexibles
- Disponible en una variedad de tamaños de púa, longitudes de accesorio y anchuras de accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 96 mm |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 16 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja presión. Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Línea de productos | Conector para tubos |
| Tamaño de los tubos | 16 mm de ID |
| Manguera dentada | 16 mm, 16 mm, 16 mm |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Anchura (métrico) | 61 mm |
| Mostrar más |