Learn More
Masterflex™ Conector en Y, dentado, polipropileno
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Cantidad de embalaje:
10/paq.
20/paq.
35 mm
Tamaño de los tubos:
10 mm de ID
16 mm de ID
4-6 mm de D.I.
4 mm de ID
6 mm de ID
ID de 1/16 pulg
ID de 1/8 pulg
ID de 3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Conector en Y Cole-Parmer™, dentado. El polipropileno es un accesorio sencillo y económico para usarse con tubos flexibles en aplicaciones de baja presión.
- Ideal para lo siguiente:
- Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos.
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo con tubos flexibles
- Disponible en una variedad de tamaños de púa, longitudes de accesorio y anchuras de accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 24 mm |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja presión. Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos |
| Cantidad de embalaje | 20/paq. |
| Línea de productos | Conector para tubos |
| Tamaño de los tubos | 4 mm de ID |
| Manguera dentada | 4 mm, 4 mm, 4 mm |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Anchura (métrico) | 14 mm |
| Mostrar más |