Learn More
Masterflex™ Conector en Y, dentado, polipropileno
Código de producto. 11790339
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Cantidad de embalaje:
10/paq.
20/paq.
35 mm
Tamaño de los tubos:
10 mm de ID
16 mm de ID
4-6 mm de D.I.
4 mm de ID
6 mm de ID
ID de 1/16 pulg
ID de 1/8 pulg
ID de 3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Color Cantidad de embalaje Tamaño de los tubos unitSize
11790339 Transparente 10/paq. ID de 3/32 pulg paquete de 10
14809680 Transparente 10/paq. ID de 1/16 pulg paquete de 10
15276660 Transparente 10/paq. ID de 1/8 pulg paquete de 10
12459580 Blanco 10/paq. 4-6 mm de D.I. paquete de 20
12439590 Transparente 10/paq. 16 mm de ID paquete de 10
11795888 Transparente 20/paq. 4 mm de ID paquete de 20
11705898 Transparente 35 mm 6 mm de ID paquete de 20
11828621 Transparente 20/paq. 10 mm de ID 20 PCS
8 options
Código de producto. 11790339
Marca: Masterflex™ 4072642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conector en Y Cole-Parmer™, dentado. El polipropileno es un accesorio sencillo y económico para usarse con tubos flexibles en aplicaciones de baja presión.
  • Ideal para lo siguiente:
    • Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos.
  • Diseñados para un montaje rápido y sencillo con tubos flexibles
  • Disponible en una variedad de tamaños de púa, longitudes de accesorio y anchuras de accesorio
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con ID de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de baja presión. Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos
Cantidad de embalaje 10/paq.
Línea de productos Conector para tubos
Tamaño de los tubos ID de 3/32 pulg
Manguera dentada 1,58 mm (0,06 pulgadas), 1,58 mm (0,06 pulgadas),1,58 mm (0,06 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Forma Y
Color Transparente
Presión máxima 30 psi (2 bar)
Tipo de producto En forma de Y, dentado