Learn More
Masterflex™ Kits de conector en Y/en T/acodado dentado, nailon
Descripción
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin herramientas.
- Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles.
- Para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi]).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión de púa, pequeña |
| Material | Nailon |
| Incluye | En forma de codo: 1,59 mm (0,063 pulgadas), 2,38 mm (0,094 pulgadas), 3,97 mm (0,156 pulgadas), 3,97 mm (0,156 pulgadas), 4,76 mm (0,188 pulgadas), 6,35 mm (0,250 pulgadas) y 7,94 mm (0,313 pulgadas). En T: 1,59 mm (0,063 pulgadas), 2,38 mm (0,094 pulgadas), 3,97 mm (0,156 pulgadas), 3,97 mm (0,156 pulgadas), 4,76 mm (0,188 pulgadas), 6,35 mm (0,250 pulgadas) y 7,94 mm (0,313 pulgadas). En Y: 1,59 mm (0,063 pulgadas), 4,76 mm (0,188 pulgadas), 6,35 mm (0,250 pulgadas) y 9,52 mm (0,375 pulgadas) |
| Tipo de producto | Kits de conector en Y/en T/acodado dentado, nailon, kits de accesorios (juego de 1) |