missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAR501, MedChemExpress

Código de producto. 16454566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454566 100 mg 100 miligramos
16486037 5 mg 5 miligramos
16463318 10 mg 10 miligramos
16440749 1 mg 1 miligramo
16439856 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454566

Marca: Medchem Express HY101274

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.

BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BAR501
CAS 1632118-69-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H46O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Ethanol : 120 mg/mL (295.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.96 mM)
SMILES C[C@H](CCCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 406.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.