Learn More
BAPTA-AM, MedChemExpress
Código de producto. 16453078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453078 10 mg 10 miligramos
16495807 5 mg 5 miligramos
16479636 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16453078
Marca: Medchem Express HY100545
MedChemExpress BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAPTA-AM
CAS 126150-97-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H40N2O18
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (65.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(OCOC(C)=O)CN(C(C=CC=C1)=C1OCCOC(C=CC=C2)=C2N(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 764.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.68
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid