Learn More
Thermo Scientific™ Desionizador Bantam™
Código de producto. p-4531460 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
12750666 240 V cada uno
1 options
Código de producto. 12750666
Marca: Thermo Scientific™ D0805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Personalice este desionizador de agua económico para adaptarlo a una aplicación específica mediante una amplia variedad de cartuchos. La resistividad se puede ver fácilmente directamente desde la unidad.
Personalice el desionizador Thermo Scientific™ Bantam™ para adaptarlo a su aplicación específica mediante la selección del cartucho adecuado. Este desionizador es la opción ideal como método económico para desionizar agua, al tiempo que le permite ver fácilmente la resistividad directamente desde la unidad.
Características:
  • Ideal para aplicaciones que necesitan hasta 38 l/h de agua purificada
  • Purificación en el punto de uso de agua pretratada o un tratamiento de una sola etapa de agua corriente
  • Monitorización directa del valor de pureza
  • Montajes en pared o de sobremesa
Incluye:
  • 91 cm (3 pulg) de tubos de entrada
Requiere:
  • Cartuchos (se venden por separado)
Recomendada para:
  • Pretratamiento
  • Desionización
Nota:
Pensado para aplicaciones no presurizadas. El agua de salida se debe desviar a un receptáculo con ventilación atmosférica; contrapresión inaceptable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Desionizador Bantam, 240 V
Caudal Hasta 38 l/h
Presión de entrada De 0,2 a 0,3 bar (5 a 70 psi)
Modelo Desionizador Bantam
Resistividad 25.000 a 18.000.000 Ω·cm
Tipo Desionizador
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 15 x 72 cm
Longitud (imperial) 8,75 in
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 28,5 in
Altura (métrico) 72 cm
Requisitos eléctricos 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50/60 Hz