Learn More
BANP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16846004 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16846004 20 μL 20 microlitros
16836004 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16846004
Marca: Proteintech 163931AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein forms a complex with p53 and negatively regulates p53 transcription, and functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno BANP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BANP
N.º de referencia del gen Q8N9N5, Q8VBU8
Alias de gen BANP, BEND1, Protein BANP, SMAR1, SMARBP1
Símbolos de los genes Banp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BANP Fusion Protein Ag9484
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 292064, 53325, 54971
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG