missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BANP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836004 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16836004 150 μL 150 microlitros
16846004 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16836004

Marca: Proteintech 163931AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein forms a complex with p53 and negatively regulates p53 transcription, and functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno BANP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BANP
N.º de referencia del gen Q8N9N5, Q8VBU8
Alias de gen BANP, BEND1, Protein BANP, SMAR1, SMARBP1
Símbolos de los genes Banp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BANP Fusion Protein Ag9484
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 292064, 53325, 54971
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.