Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Bandido
Description
- Un modelo económico para una protección genuina.
- Fabricado totalmente con policarbonato altamente resistente, BANDIDO es la opción perfecta.
- Ajuste envolvente.
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- F, riesgo mecánico: energía de bajo impacto: Impacto de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
- T, riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Specifications
Specifications
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV |
| Descripción | Modelo: BANPSF |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, riesgo mecánico F/T, CE, clase óptica 1 |
| Tinción de lente | Ahumado |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Exteriores, protección, desgaste continuo |
| Incluye | Cordón |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 1/bolsa, 10/paquete |
| Peso (métrico) | 28 g |
| Show More |