Learn More
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl)
Código de producto. 11843823 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
4000 U
5 × 4000 U
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
4000 unidades
paquete de 5
11843823 5 × 4000 U paquete de 5
10394680 4000 U 4000 unidades
10766421 10.000 U 10000 unidades
3 options
Código de producto. 11843823
Marca: Thermo Scientific™ ER0052
La enzima de restricción BamHI reconoce los sitios G^GATCC y corta mejor a una temperatura de 37 °C en su propio tampón exclusivo.
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BamH I
Tampón compatible Tampón único (10X tampones BamHI)
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 5 × 4000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional