missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BAMBI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15790701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15790701 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15790701

Marca: Invitrogen™ PA552755

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NKRLQDQRQQ MLSRLHYSFH GHHSKKGQVA KLDLECMVPV SGHENCCLTC DKMRQADLSN DKILSLVHWG MYSGHGKLEF V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 98%.

BAMBI (BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog, NMA) is a membrane spanning glycoprotein that acts as a negative regulator of TGF-beta signaling during development. BAMBI transcription regulation is under the influence of beta-catenin, BMP, smad3 and smad4. BAMBI expression can increase in colorectal and hepatocellular carcinomas relative to non-cancerous tissues. BAMBI is expressed at high levels during odontogenesis. BAMBI is coexpressed with Bmp-4 during early Xenopus embryogenesis and can be detected in poorly metastatic human melanoma cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAMBI
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica BAMBI
N.º de referencia del gen Q13145
Alias de gen 2610003H06Rik; BAMBI; BMP and activin membrane bound inhibitor; BMP and activin membrane-bound inhibitor; BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog; BMP and activin membrane-bound inhibitor, homolog; kinase-deficient TGFbeta superfamily receptor subunit; NMA; Non-metastatic gene A protein; putative transmembrane protein NMA
Símbolos de los genes BAMBI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human BAMBI (Product #RP-90025)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25805
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.