Learn More
Thermo Scientific™ BAM-12P (7-12)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 712.81 |
| Tipo de producto | BAM-12P (7-12) |
| Cantidad | 10 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu |
For Research Use Only