missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Balofloxacin, MedChemExpress

Código de producto. 16478136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478136 100 mg 100 miligramos
16462046 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0159

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Balofloxacin (Q-35) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity against gram-negative, gram-positive, and anaerobic bacteria. Balofloxacin can be used for the research of respiratory, intestinal, and urinary tract infections.

Balofloxacin (Q-35) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity against gram-negative, gram-positive, and anaerobic bacteria. Balofloxacin can be used for the research of respiratory, intestinal, and urinary tract infections.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Balofloxacin
Forma física Solid
CAS 127294-70-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24FN3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Q-35
Información de solubilidad H2O : 0.67 mg/mL (1.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CC(NC)CCC4)=C3OC)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 389.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.42
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.