Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flusulfamide |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 106917-52-6 |
| Forma física | Sólido |
| Industry Type | FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS |
| Cantidad | 50 mg |
| Grado | Estándar analítico |