Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, manos de mortero redondeadas, 3,17mm de diámetro
Código de producto. p-6684015
Change view
Click to view available options
Descripción del artículo:
100/paquete
Cantidad: 25/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Descripción del artículo unitSize
11435280 Cantidad: 25/paquete paquete de 25
11445280 100/paquete paquete de 100
2 options
Código de producto. 11435280
Marca: Thermo Scientific Chemicals 044532.KM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Para su uso con el molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA44204KT y AA44604KT)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Cantidad: 25/paquete
Diámetro exterior (imperial) 0,125 in
Diámetro exterior (métrico) 3,17mm
Tipo de producto Mano de mortero redondeada
Para utilizar con (equipo) Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA44204KT y AA44604KT)