Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, manos de mortero redondeadas, 3,17mm de diámetro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Cantidad: 25/paquete |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,125 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,17mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero redondeada |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA44204KT y AA44604KT) |