Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range
Código de producto. p-7116301
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
10040201 150 mm cada uno
10253951 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10040201 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01215130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tubos de DURAN™. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range son perfectos para mezclar soluciones en un tubo de centrífuga.
  • Conforme a DIN 12264 y además de la norma
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN 12264
Material Vidrio de borosilicato
Longitud global (métrico) 150 mm
Cantidad de embalaje 1
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.