Learn More
Balicatib, MedChemExpress
Description
Balicatib (AAE581) is a potent, orally active and selective cathepsin K inhibitor with IC50 values of 22, 61, 48, 2900 nM for cathepsin K, cathepsin B, cathepsin L, cathepsin S, respectively. Balicatib inhibits bone turnover, decreases bone formation rates. Balicatib has the potential for the research of osteoporosis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Balicatib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 354813-19-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H33N5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | AAE581 |
| Información de solubilidad | DMSO : 75 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |