Learn More
Sartorius Recipientes de pesaje para balanzas y básculas
Código de producto. p-4235126 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12837232 Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid cada uno
1 options
Código de producto. 12837232 Proveedor Sartorius N.º de proveedor YWP03MS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evitar dañar la superficie de los pesos, Sartorius le ofrece una amplia gama de accesorios para una adecuada manipulación, almacenamiento y limpieza de los pesos.
Rejilla para modelos Cubis de 10mg y 100mg para uso en bancos de trabajo microbiológicos/campanas de extracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Flat
Color Silver
Desechables Reusable
Material Stainless Steel
Forma Rectangular
Esterilidad Non-sterile
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Pesaje de muestras
Para utilizar con (equipo) Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid