Learn More
Sartorius Recipientes de pesaje para balanzas y básculas
Código de producto. 12837232 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12837232 Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid cada uno
1 options
Código de producto. 12837232
Marca: Sartorius YWP03MS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evitar dañar la superficie de los pesos, Sartorius le ofrece una amplia gama de accesorios para una adecuada manipulación, almacenamiento y limpieza de los pesos.
Rejilla para modelos Cubis de 10mg y 100mg para uso en bancos de trabajo microbiológicos/campanas de extracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Flat
Color Silver
Desechables Reusable
Material Stainless Steel
Forma Rectangular
Esterilidad Non-sterile
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Pesaje de muestras
Para utilizar con (equipo) Modelos con lecturas de 10 mg o 100 mg, Q-Grid
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.