Learn More
Ohaus™ Balanza Explorer™ EX225M/AD
Código de producto. 15456101 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Balanza Explorer™ EX225M/AD
Código de producto.
15456101 Balanza Explorer™ EX225M/AD
1 options
Código de producto. 15456101
Marca: Ohaus™ 30139519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las balanzas semimicro Balance Explorer™ EX225M/AD están diseñadas con una tecnología que garantiza que los resultados de pesaje sean exactos. Estas balanzas cuentan con el sistema automático de calibración interna AutoCal™ y con un tiempo de estabilización rápido.
  • Balanzas, semimicro, Explorer™
  • Modelo EX225M/AD
  • Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
  • El intuitivo software SmarText™ 2.0 ofrece una experiencia de usuario muy moderna
  • Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
  • Pantalla táctil a todo color
  • Diámetro del plato: 80 mm
  • Dimensiones (An × Al × F): 230 x 640 x 467 mm
  • Capacidad de 220 g x 0,01 mg de legibilidad
  • Aplicaciones: Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico y de animales, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, ajuste de pipeta, control de calidad estadístico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibración interna automática AutoCal™
Tipo de conexión USB, RS 232, host USB, Ethernet (disponible como accesorio)
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica VGA a todo color
Legibilidad 0,01 mg (certificado: 1 mg)
Rango de humedad 85 % de HR sin condensación
Incluye Cortavientos, puerta automática, ionizador integrado, cubierta en uso, adaptador de CA. Dispositivo antirrobo opcional.
Linealidad ± 0,1 mg
Material Acero inoxidable
Peso mín. de la muestra 20 mg (USP, 0,1 %, típico)
Modelo EX225M/AD
Repetibilidad 0,015 mg
Tamaño de muestra Miligramo, Gramo, Quilate
Tiempo de estabilización 8 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C
Especificidad de la prueba Homologación tipo CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 393 x 350 x 230 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 7,5 kg