Descripción
- Balanzas, semimicro, Explorer™
- Modelo EX225DM/AD
- Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
- El intuitivo software SmarText™ 2.0 ofrece una experiencia de usuario muy moderna
- Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
- Pantalla táctil a todo color
- Diámetro del plato de 80 mm
- Dimensiones (An × Al × F): 230 x 640 x 467 mm
- Capacidad de lectura de 120/220 g x 0,01 mg
- Aplicaciones: Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico y de animales, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, ajuste de pipeta, control de calidad estadístico
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibración interna automática AutoCal™ |
| Tipo de conexión | USB, RS 232, host USB, Ethernet (disponible como accesorio) |
| Capacidad | 120 g/220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica VGA a todo color |
| Legibilidad | 0,01 mg, 0,1 mg (certificado: 0,1 mg, 1 mg) |
| Rango de humedad | 85 % de HR sin condensación |
| Incluye | Cortavientos, puerta automática, ionizador integrado, cubierta en uso, adaptador de CA. Dispositivo antirrobo opcional. |
| Linealidad | ± 0,1 mg |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso mín. de la muestra | 20 mg (USP, 0,1 %, típico) |
| Mostrar más |