Learn More
Balanza Explorer™
Código de producto. 15496091 Tienda Ohaus Productos
Código de producto. 15496091
Marca: Ohaus 30139516
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Concebidas para pesaje profesional y sofisticado. Las balanzas semimicro Explorer™ son ideales para aplicaciones de investigación y de laboratorio.
Balanzas, semimicro, Explorer™
Modelo EX125M
• Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
• El software intuitivo SmarText™ 2.0 proporciona una experiencia de usuario muy moderna
• Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
• Pantalla táctil a todo color
• Diámetro del plato 80 mm
• Dimensiones de 230 mm x 640 mm x 467 mm (An x Al x Pr)
• Capacidad de 120 g x 0,01 mg de legibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión RS232 (Incluido)USB (Incluido)USB HostEthernet (Disponible como accesorio)
Descripción Balanza Electrónica, EX125M
Tipo de pantalla Pantalla táctil VGA de 5,7 in a todo color
Legibilidad 0,010000 mg
Idiomas alemán, coreano, español (MX), francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco
Linealidad 0,100000 mg
Peso mín. de la muestra 9 mg
Modelo EX125M
Repetibilidad 0,015000 mg
Tiempo de estabilización 8,000 s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 393,00 x 230,00 x 350,000 mm
Longitud (imperial) 15,50 in
Longitud (métrico) 393,00 mm
Anchura (imperial) 9,10 in
Anchura (métrico) 230,00 mm
Altura (imperial) 13,80 in
Altura (métrico) 350,000 mm
Fondo (imperial) 15,50 in
Fondo (métrico) 393,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,14 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 80 mm