Especificaciones
| Calibración | InCal™ - Semiautomático |
| Tipo de conexión | RS232 (incluido), 2o RS232 (disponible como accesorio), USB (disponible como accesorio) |
| Descripción | AV8101CM |
| Legibilidad | 0,100000 g |
| Idiomas | Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
| Linealidad | 0,200000 g |
| Modelo | Para la serie BW |
| Repetibilidad | 0,100000 g |
| Tiempo de estabilización | 3,000 s |
| Tipo | Adaptador de corriente |
| Mostrar más |