Learn More
Avantor™ Speedisk de BAKERBOND™ Discos de extracción
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Tipo:
Disco de extracción de octadecilo (C18XF)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Descripción
- Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
- Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
- Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
- Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
- Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras sucias: Métodos de la EPA 608 y 846, y muestras industriales de ligeramente polares a no polares |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de extracción ampliada (8095-06) |
| Absorbente | C18XF |
| Tipo | Disco de extracción de octadecilo (C18XF) |
| Cantidad | 20/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |