Learn More
Avantor™ Columnas SPE de extracción de octadecilo (C18) BAKERBOND™ desechables
Tienda Avantor ProductosDescripción
- Fabricadas en polipropileno ultralimpio
- Ayuda a conseguir recuperaciones cuando se extraen analitos de hidrofobicidad débil
- Química de unión uniforme
- Amplia variedad de formatos
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 17,2% |
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Descripción | Cantidad: 30/paq. |
| Peso del lecho | 1000 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Analitos no iónicos y de no polares a moderadamente polares |
| Para utilizar con (equipo) | Completo procesador de columna BAKER SPE-12 G (6998-00) o completo procesador de columna BAKER SPE-24 G (7208) |
| Absorbente | C18, octadecilo |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | Sí |