Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, gel de sílice IB2, J.T. Baker™
Código de producto. 13295423 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
13295423 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 13295423
Marca: J.T. Baker 444804
Lámina flexible para TLC
Lámina flexible para TLC
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 25 láminas (20 x 20 cm) 10/caja
Tipo Gel de sílice IB2
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm