missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BAK Polyclonal antibody specifically detects BAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BAK |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 450 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC007688 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?