Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar Baird-Parker (ISO) (deshidratada)
Código de producto. p-7079180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
12731680 5 kg 5 Kg
12721680 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 12731680
Marca: Thermo Scientific™ CM1127T
Aísle, cuente e identifique Staphylococcus aureus en muestras de alimentos con la base de agar Baird-Parker (ISO) selectivo.
Aísle, enumere e identifique Staphylococcus aureus coagulasa positivo en muestras de alimentos con la base de agar Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird Parker (ISO) (deshidratado) de conformidad con la norma ISO 6888-1:1999.
El agar Baird Parker contiene agentes inhibidores selectivos, glicina, litio y telurito equilibrados de manera minuciosa para suprimir el crecimiento de la mayoría de las bacterias presentes en los alimentos sin inhibir los estafilococos. La presencia de emulsión de yema de huevo y de piruvato sódico ayuda a la recuperación de las células dañadas para la identificación provisional de Staphylococcus aureus en muestras de alimentos.
Organismos nacionales e internacionales recomiendan la base de agar Baird-Parker para el aislamiento de Staphylococcus aureus1.
  • La interpretación de los resultados de las pruebas es sencilla, ya que el Staphylococcus aureus forma colonias de color gris/negro brillante zonas transparentes alrededor de las mismas.
  • Cumple con las normas ISO 6888-1:1999.
Baird-Parker2desarrolló este medio de agar a partir de la formulación de telurita-glicina de Zebovitzet al.3 y mejoró su fiabilidad para el aislamiento de estafilococos coagulasa positivos de los alimentos. Baird-Parked añadió emulsión de yema de huevo como agente de diagnóstico y piruvato sódico para proteger las células dañadas y ayudar en su recuperación4.
La emulsión de yema de huevo hace que el medio sea de color crema/amarillo y opaco. Los estafilococos coagulasa positivos reducen el telurito para formar colonias de color gris/negro brillante que, después de 48 horas, crean zonas transparentes alrededor de ellas producidas por la proteólisis de la yema de huevo. Tras una incubación más prolongada, la mayoría de estafilococos coafulasa positivos forman halos opacos alrededor de las colonias.
Algunas cepas de Staphylococcus saprophyticus pueden producir tanto zonas transparentes y como halos opacos, pero se pueden distinguir por el mayor tiempo de incubación que requieren5.
En las colonias típicas de Staphylococcus aureus, pero sin la reacción con yema de huevo, también se debe analizar la producción de coagulasa6. La reacción negativa a la yema de huevo de Staphylococcus aureus puede producirse en algunos alimentos, sobre todo en el queso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Base de agar Baird-Parker (ISO) (deshidratada)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 5 kg